Key Documents
SAB4700784
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD172a/b antibody produced in mouse
clone SE5A5
Sinônimo(s):
BIT, MFR, PTPNS1, SHPS1, SIRPA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SE5A5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nº de adesão
BC033092.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIRPA(140885)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody SE5A5 recognizes a common epitope on human CD172a and CD172b antigens (approx. 90 kDa and approx. 50 kDa, respectively), although its reactivity with CD172a is higher.
Imunogênio
NIH-3T3 / human CD172a cell line
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.