SAB4700670
Monoclonal Anti-KRT18 antibody produced in mouse
clone DC-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Cytokeratin 18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DC-10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT18(3875)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?