SAB4700639
Monoclonal Anti-HLA Class I-FITC antibody produced in mouse
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
W6/32, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-A(3105) , HLA-B(3106) , HLA-C(3107)
Descrição geral
The previously assigned protein identifier P01891 has been merged into P04439. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade