SAB4700611
Monoclonal Anti-FOXP3-PE antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXP3(50943)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade