Documentos Principais
SAB4700494
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62L-FITC antibody produced in mouse
clone DREG56, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-L-selectin, Anti-SELL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DREG56, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELL(6402)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody DREG56 recognizes CD62L / L-selectin, a 65-76 kDa cell surface protein, expressed by neutrophils, monocytes, and subsets of T, B, and NK cells, that interacts with specific carbohydrates exposed on activated endothelial cells.
Imunogênio
PMA-activated human peripheral blood leukocytes
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wenwei Tu et al.
Journal of virology, 84(13), 6527-6535 (2010-04-23)
While few children and young adults have cross-protective antibodies to the pandemic H1N1 2009 (pdmH1N1) virus, the illness remains mild. The biological reasons for these epidemiological observations are unclear. In this study, we demonstrate that the bulk memory cytotoxic T