SAB4700002
Monoclonal Anti-CD13-APC antibody produced in mouse
clone WM15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ANPEP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WM15, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, nonhuman primates
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... ANPEP(290)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade