SAB4502249
Anti-Keratin 20 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CK-20, Cytokeratin-20, K20, Keratin type I cytoskeletal 20
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 48 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT20(54474)
Descrição geral
The gene KRT20 (keratin 20) is mapped to human chromosome 17. The gene encodes an intermediate filament which is mainly expressed in the gastrointestinal epithelial cells and epidermal Merkel cells. The protein is a type 1 keratin.
Imunogênio
Immunogen Range: 375-424
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)