Documentos Principais
SAB4502064
Sigma-Aldrich
Anti-PAK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
γ-PAK, P21-activated kinase 2, PAK 2, PAK-2, PAK65
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
mouse, human, rat
citations:
2
técnica(s):
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 57 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PAK1(5058)
Descrição geral
Anti-PAK1 Antibody detects endogenous levels of total PAK1 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PAK1/2/3.
Immunogen Range: 111-160
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Juan Han et al.
BMC cancer, 14, 650-650 (2014-09-04)
P21-activated protein kinase 1 (PAK1), a main downstream effector of small Rho GTPases, is overexpressed in many malignancies. PAK1 overexpression is associated with poor prognosis in some tumor types, including breast cancer, gastric cancer, and colorectal cancer. However, the expression
Cheng-Kang Chiang et al.
PLoS genetics, 10(10), e1004695-e1004695 (2014-10-21)
The suprachiasmatic nucleus (SCN) acts as the central clock to coordinate circadian oscillations in mammalian behavior, physiology and gene expression. Despite our knowledge of the circadian transcriptome of the SCN, how it impacts genome-wide protein expression is not well understood.