Documentos Principais
SAB4502048
Sigma-Aldrich
Anti-OPRM1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
MOR, MUOR1, Mu-type opioid receptor, OPRM, OPRM1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 44 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OPRM(4988)
Descrição geral
Anti-OPRM1 Antibody detects endogenous levels of total OPRM1 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human OPRM1.
Immunogen Range: 21-70
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Florence R M Theberge et al.
Psychopharmacology, 224(4), 559-571 (2012-07-14)
Responding to heroin cues progressively increases after cessation of heroin self-administration (incubation of heroin craving). We investigated whether this incubation is associated with time-dependent changes in brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2) signaling and mu opioid