SAB4502023
Anti-NOTCH4 (Cleaved-Val1432), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
INT3, NOTC4, NOTCH3, neurogenic locus notch 4, notch 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 59 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
proteolytically cleaved (Val1432)
Informações sobre genes
human ... NOTCH4(4855)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 1401-1450
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade