Documentos Principais
SAB4501973
Sigma-Aldrich
Anti-NEDD8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
NEDD-8, NEDD8, Neddylin, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 8, Ubiquitin-like protein Nedd8
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 9 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEDD8(4738)
Descrição geral
Anti-NEDD8 Antibody detects endogenous levels of total NEDD8 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human NEDD8.
Immunogen Range: 10-59
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.