Documentos Principais
SAB4500990
Sigma-Aldrich
Anti-HEY2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Cardiovascular helix-loop-helix factor 1, HESR-2, Hairy and enhancer of split-related protein 2, Hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif protein 2, hCHF1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HEY2(23493)
Descrição geral
Anti-HEY2 Antibody detects endogenous levels of total HEY2 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HEY2.
Immunogen Range: 21-70
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Kazuya Ono et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004118-e1004118 (2014-01-28)
Inner ear mechanosensory hair cells transduce sound and balance information. Auditory hair cells emerge from a Sox2-positive sensory patch in the inner ear epithelium, which is progressively restricted during development. This restriction depends on the action of signaling molecules. Fibroblast