SAB4301113
Anti-RAS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CTLO, HAMSV, HRAS1, K-RAS, v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral oncogene homolog
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
21 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.7 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_001123914.1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HRAS(3265)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1