SAB4300702
Anti-TrkB (Ab-705) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-BDNF/NT-3 growth factors receptor precursor, Anti-GP145-TrkB, Anti-GP145-TrkB/GP95-TrkB, Anti-NTRK2, Anti-Trk-B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~145 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(T-D-Y -Y-R)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TrkB(4915)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1