Documentos Principais
SAB4300070
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PXN (pTyr118) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ16691 antibody produced in rabbit, Anti-paxillin antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~68 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(H-V-YP-S-F)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr118)
Informações sobre genes
human ... PXN(5829)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 118 (H-V-Y(p)-S-F), according to the protein PXN.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Cytoskeletal protein involved in actin-membrane attachment at sites of cell adhesion to the extracellular matrix (focal adhesion).
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Angeles Alvarez Secord et al.
International journal of gynecological cancer : official journal of the International Gynecological Cancer Society, 24(2), 218-225 (2014-01-11)
This study aimed to explore the activity of dasatinib in combination with docetaxel, gemcitabine, topotecan, and doxorubicin in ovarian cancer cells. Cells with previously determined SRC pathway and protein expression (SRC pathway/SRC protein IGROV1, both high; SKOV3, both low) were