SAB4200848
Anti-FAM134B (lumenal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
JK1, RETREG1, reticulophagy regulator 1
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
Nível de qualidade
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)