SAB4200734
Anti-IL6 high affinity antibody, Mouse monoclonal
clone IL6-2A3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), Anti-CTL differentiation factor (CDF), Anti-Hybridoma growth factor, Anti-Interferon beta-2 (IFN-beta-2), Anti-Interleukin-6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IL6-2A3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using recombinant human IL6 expressed in HEK-293T cells
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL6(3569)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- ELISA
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)