SAB4200646
Monoclonal Anti-ALIX/PDCD6IP antibody produced in mouse
clone ALIX-1, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ALIX-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 5-10 μg/test using using human MOLT4 cells
immunoblotting: 2-5 μg/mL using using whole extracts of human MOLT4 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using human HeLa cells
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/mL using using lysates of human MOLT4 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDCD6IP(10015)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)