SAB4200566
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FBP2, Anti-FUBP2, Anti-KH-type splicing regulatory protein, Anti-KSRP, Anti-MGC99676
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~82 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human HEK-293T cells
western blot: 0.25-0.50 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KHSRP(8570)
mouse ... Khsrp(16549)
rat ... Khsrp(171137)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)