MABF524
Anti-CD11c Antibody (mouse), violetFluor® 450, clone N418
clone N418, 0.2 mg/mL, violetFluor®
Sinônimo(s):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hamster (Armenian)
Nível de qualidade
conjugado
violetFluor® 450
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
N418, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
violetFluor®
concentração
0.2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Itgax(16411)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11c in one million C57Bl/6 splenocytes.
forma física
Armazenamento e estabilidade