SAB4200552
Anti-WASH1 antibody, Mouse monoclonal
clone WASH1-27, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CXYorf1-like protein on chromosome 9, Anti-FAM39E, Anti-WAS protein family homolog 1, Anti-WASH, Monoclonal Anti-WASH1 antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WASH1-27, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~72 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing mouse WASH1
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WASH1(100287171)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200552-200UL | 4061837725630 |