SAB4200504
Anti-SND1 antibody, Mouse monoclonal
clone SND1-3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-SND1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-TDRD11, Monoclonal Anti-staphylococcal nuclease and tudor domain containing 1, p100
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SND1-3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~102 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa or HEK-293T cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SND1(27044)
mouse ... Snd1(56463)
rat ... Snd1(64635)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade