SAB4200399
Anti-WIPI-2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ATG18B, Anti-Atg21, Anti-CGI-50, Anti-WIPI2, WD repeat domain, phosphoinositide interacting 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~49 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of rat NRK cells.
western blot: 1-2 μg/mL using using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse WIPI-2.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WIPI2(26100)
mouse ... Wipi2(74781)
rat ... Wipi2(288498)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)