SAB4200174
Anti-Rab18 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-RAB18LI1, Anti-RP11-148B2.1, Anti-ras-related protein Rab-18
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~23 kDa (additional bands of higher MW may appear in some extract preparations)
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using lysates of human PC3 cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse MM3MG cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAB18(22931)
mouse ... Rab18(19330)
rat ... Rab18(307039)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade