F5273
Monoclonal Anti-Rat Kappa & Lambda Light Chains−FITC antibody produced in mouse
clone RT-39/RL-6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Rat Kappa & Lambda Light Chains
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
RT-39/RL-6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 25 kDa
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
dot immunobinding: 1:40
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40
Isotipo
IgG1/IgG2a
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Aplicação
- fluorescent dot binding immunoassay (FDIBA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade