SAB4200117
Anti-Coronin-1C (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CORO1C, Anti-Coronin-1C (C-terminal region), Anti-Coronin-3 (mouse), Anti-HCRNN4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using NIH3T3 cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using A431 cell extract
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CORO1C(23603)
mouse ... Coro1c(23790)
rat ... Coro1c(501841)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)