SAB3700672
Anti-Rat IgM (μ-chain specific)-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
HRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
propriedades físicas
forma física
Reconstituição
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)