Documentos Principais
SAB3501267
Sigma-Aldrich
Anti-Heartland Virus Glycoprotein 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
virus (Heartland virus)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Heartland Virus Glycoprotein 2 Antibody: The Heartland virus is a newly identified member of the phlebovirus genus of the Bunyaviridae family. Initial reports indicate that symptoms may include fever, fatigue, diarrhea, thrombocytopenia, and leukopenia. The Bunyaviridae family of viruses are spherical enveloped viruses with a tripartite RNA genome of negative or ambisense polarity. The glycoprotein RNA encodes a polyprotein that is cleaved into the G1 and G2 proteins.
Imunogênio
Heartland virus glycoprotein 2 antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Heartland virus glycoprotein 2.The immunogen is located within amino acids 860 - 910 of Heartland Virus Glycoprotein 2.
Aplicação
Heartland virus glycoprotein 2 antibody can detect 10 ng Heartland virus glycoprotein 2 in ELISA at 1 μg/mL.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB3501267-100UG4065267510682