Documentos Principais
SAB3501167
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Seasonal H1N1 Neuraminidase [10C5F12] antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA
clone:
monoclonal
reatividade de espécies:
Influenza A virus subtype H1N1
citations:
técnica(s):
ELISA: suitable
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody (Protein A)
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
Influenza A virus subtype H1N1
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Seasonal H1N1 Neuraminidase Monoclonal Antibody: Influenza A virus has one of sixteen possible hemagglutinin (HA) surface proteins and one of nine possible neuraminidase (NA) surface proteins. In early 2009, a novel H1N1 swine-origin influenza (S-OIV) A virus was identified in specimens obtained from patients in Mexico and the United States. The genetic make-up of this swine flu virus is unlike any other: it is an H1N1 strain that combines a triple assortment first identified in 1998 including human, swine, and avian influenza with two new pig H3N2 virus genes from Eurasia, themselves of recent human origin.
Imunogênio
Mouse monoclonal neuraminidase antibody was raised against a synthetic peptide from the seasonal influenza (H1N1) neuraminidase protein.
Aplicação
Neuraminidase antibody can be used for the detection of neuraminidase protein from seasonal influenza A (H1N1) in ELISA. It will also detect 50 ng of free peptide at 1 μg/mL.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)