ABF1820
Anti-Influenza A nucleoprotein
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Nucleoprotein, Nucleocapsid protein, Protein N
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
virus, influenza A virus
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
SARS coronavirus ... N(1489678)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:3,000 dilution from a representative lot detected Influenza A nucleoprotein in A549 cells were infected with A/PR/8/34 strain (Courtesy of Dr. Amelia Nieto at CNB).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Influenza A nucleoprotein in Western Blotting applications (Jorba, N., et. al. (2009). PLoS Pathog. 5(5):e1000462; Lukarsk, M., et. al. (2017). Nature. 541(7635):117-121; Tripathi, S., et. al. (2015). Cell Host Microbe. 18(6):723-35).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Influenza A nucleoprotein in Immunofluorescence applications (Marcos-Villar, L., et. al. (2018). Sci Rep. 8(1):1230; Rodriguez-Fandsen, A., et. al. (2016). Sci Rep. 6:20744).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Influenza A nucleoprotein in A549 cells infected with A/Victoria/3/75 strain of influenza virus.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado