Key Documents
SAB3500749
Sigma-Aldrich
Anti-PIWIL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CT80, Anti-HILI, Anti-PIWIL1L, Anti-mili
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
107 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIWIL2(55124)
Imunogênio
Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human PIWI-L2.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500749.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Bethany Baumann et al.
The Prostate, 79(8), 840-855 (2019-03-25)
Vitamin D, a hormone that acts through the nuclear vitamin D receptor (VDR), upregulates antitumorigenic microRNA in prostate epithelium. This may contribute to the lower levels of aggressive prostate cancer (PCa) observed in patients with high serum vitamin D. The