SAB2702341
Monoclonal Anti-ARID1A antibody produced in mouse
clone GT3611, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
B120, BAF250, BAF250a, BM029
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT3611, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
242kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
2.61mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
immunohistochemistry: 1:100-1:1,000
western blot: 1:500-1:3,000
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ARID1A(8289)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)