MABE89
Anti-Brm Antibody, clone 1H7A10
clone 1H7A10, from rat
Sinônimo(s):
SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2, ATP-dependent helicase SMARCA2, probable global transcription activator SNF2L2, sucrose nonfermenting 2-like protein 2, SNF2/SWI2-like protein 2, SWI/SNF-r
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H7A10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMARCA2(6595)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A representative lot of this antibody was reported to work in IC using C2C12 cells (Yasuyuki Ohkawa, SSP Stem Cell Unit, Faculty of Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japan.)
Immunohistochemistry:
A representative lot of this antibody was reported to work in IHC using mouse embryonic and postnatal brain (Yasuyuki Ohkawa, SSP Stem Cell Unit, Faculty of Medicine, Kyushu University, Fukuoka, Japan.)
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Brm on 10 µg of K562 nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
K562 nuclear extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1