Documentos Principais
SAB2702254
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza A virus NP (nucleoprotein) antibody produced in mouse
clone GT1236, affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT1236, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
56kDa
reatividade de espécies
influenza A virus
técnica(s)
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Recombinant fragment contain a sequence corresponding to a region within amino acids 1 and 498 of Influenza A Virus H1N1 NP
Aplicação
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Outras notas
Purification: Affinity purified by Protein G
forma física
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)