SAB2702173
Monoclonal Anti-FANCD2 antibody produced in mouse
Sinônimo(s):
FACD, FAD, FAD2, FANCD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
103
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FANCD2(2177)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)