Documentos Principais
SAB2502101
Sigma-Aldrich
Anti-LMNB1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ADLD, LMN, LMN2, LMNB, lamin B1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LMNB1(4001)
Imunogênio
Peptide with sequence C-DVKVILKNSQGE, from the internal region of the protein sequence according to NP_005564.1; NP_001185486.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ilaria Dal Prà et al.
Neuromolecular medicine, 16(4), 645-657 (2014-06-21)
The excess vascular endothelial growth factor (VEGF) produced in the Alzheimer's disease (AD) brain can harm neurons, blood vessels, and other components of the neurovascular units (NVUs). But could astrocytes partaking in networks of astrocyte-neuron teams and connected to blood