Key Documents
SAB2501299
Sigma-Aldrich
Anti-NRIP1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ77253, Anti-RIP140, nuclear receptor interacting protein 1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRIP1(8204)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Peptide with sequence CEKDSPRLTKTNP, from the internal region of the protein sequence according to NP_003480.2.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Antonella Izzo et al.
Human molecular genetics, 23(16), 4406-4419 (2014-04-05)
Mitochondrial dysfunction, which is consistently observed in Down syndrome (DS) cells and tissues, might contribute to the severity of the DS phenotype. Our recent studies on DS fetal hearts and fibroblasts have suggested that one of the possible causes of