Documentos Principais
SAB2109176
Sigma-Aldrich
Anti-GPRC6A (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
GPCR, bA86F4.3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
103 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, human, rabbit, canine, pig, mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPRC6A(57396)
Descrição geral
Members of family C of the G protein-coupled receptor (GPCR) superfamily, such as GPRC6A, are characterized by an evolutionarily conserved amino acid-sensing motif linked to an intramembranous 7-transmembrane loop region. Several members of GPCR family C, including GPRC6A, also have a long N-terminal domain.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human GPRC6A
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SQPCQTPDDFVAATSPGHIIIGGLFAIHEKMLSSEDSPRRPQIQECVGFE
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)