Key Documents
SAB2109162
Sigma-Aldrich
Anti-NCR1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CD335, FLJ99094, LY94, NK-p46, NKP46
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
33 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCR1(57396)
Descrição geral
NCR1 is a cytotoxicity-activating receptor that may contribute to the increased efficiency of activated natural killer (NK) cells to mediate tumor cell lysis.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: AVEYQLHFEGSLFAVDRPKPPERINKVKFYIPDMNSRMAGQYSCIYRVGE
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide