Documentos Principais
SAB2109106
Sigma-Aldrich
Anti-TOB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
TOB4, TOBL, TROB2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
37 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rabbit, mouse, guinea pig, zebrafish, sheep, bovine, human, goat, canine, horse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOB2(57396)
Descrição geral
TOB2 belongs to the TOB/BTG1 family of antiproliferative proteins, which are involved in the regulation of cell cycle progression.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human TOB2
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: EGHWYPEKPLKGSGFRCVHIGEMVDPVVELAAKRSGLAVEDVRANVPEEL
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide