Documentos Principais
SAB2109074
Sigma-Aldrich
Anti-ORAI1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CRACM1, FLJ14466, ORAT1, TMEM142A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
33 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, rabbit, yeast, bovine, horse, canine, pig, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ORAI1(57396)
Descrição geral
ORAI1 belongs to the Orai family. ORAI1 (CRACM1) is a plasma membrane protein essential for store-operated calcium entry. Defects in ORAI1 are a cause of severe combined immunodeficiency with CRAC channel dysfunction (CRAC-SCID).CRACM1 is a plasma membrane protein essential for store-operated calcium entry (Vig et al., 2006 [PubMed 16645049]).[supplied by OMIM]. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-331 BC075831.1 1-331 332-844 BC013386.1 220-732 845-990 BC075831.1 845-990 991-1490 BG574128.1 52-551 1491-1496 AK027372.1 1235-1240
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ORAI1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: IGTLLFLAEVVLLCWVKFLPLKKQPGQPRPTSKPPASGAAANVSTSGITP
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)