Key Documents
SAB2109047
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A35 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
SLC25A35
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
33 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
pig, bovine, horse, rabbit, mouse, zebrafish, canine, human, guinea pig
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
SLC25A35 belongs to the SLC25 family of mitochondrial carrier proteins.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human SLC25A35
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: QAASEIAVGHQYKHQGMFQALTEIGQKHGLVGLWRGALGGLPRVIVGSST
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide