Key Documents
SAB2109040
Sigma-Aldrich
Anti-MTTP (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ABL, MTP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
98 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
horse, human, mouse, guinea pig, rabbit, bovine, rat, canine
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MTTP(57396)
Descrição geral
MTP encodes the large subunit of the heterodimeric microsomal triglyceride transfer protein. Protein disulfide isomerase (PDI) completes the heterodimeric microsomal triglyceride transfer protein, which has been shown to play a central role in lipoprotein assembly. Mutations in MTP can cause abetalipoproteinemia.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of MOUSE MTTP
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: QVVIEAQGLEALIAATPDEGEENLDSYAGMSAILFDVQLRPVTFFNGYSD
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide