Documentos Principais
SAB2109030
Sigma-Aldrich
Anti-IAPP (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AMYLIN, DAP, IAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
4 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, rabbit, bovine, horse, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IAPP(57396)
Descrição geral
Islet, or insulinoma, amyloid polypeptide is commonly found in pancreatic islets of patients suffering diabetes mellitus type II, or harboring an insulinoma. While the assosciation of amylin with the development of type II diabetes has been known for some time, a direct causative role for amylin has been harder to establish. Studies suggest that amylin, like the related beta-amyloid (Abeta) associated with Alzheimer′s disease, can induce apoptotic cell-death in particular cultured cells, an effect that may be relevant to the development of type II diabetes.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human IAPP
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: MGILKLQVFLIVLSVALNHLKATPIESHQVEKRKCNTATCATQRLANFLV
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)