Key Documents
SAB2109022
Sigma-Aldrich
Anti-SPDEF (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
PDEF, RP11-375E1__A.3, bA375E1.3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
37 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, rabbit, mouse, bovine, horse, human, guinea pig, rat
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SPDEF(57396)
Descrição geral
PDEF is an ETS transcription factor expressed in prostate epithelial cells. It acts as an androgen-independent transactivator of PSA expression.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human SPDEF
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: FKIEDSAQVARLWGIRKNRPAMNYDKLSRSIRQYYKKGIIRKPDISQRLV
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide