Documentos Principais
SAB2108973
Sigma-Aldrich
Anti-LY6G6D (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
BJ-TSA-9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
15 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human
concentração
0.5 mg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LY6G6D(58530)
Descrição geral
LY6G6D belongs to a cluster of leukocyte antigen-6 (LY6) genes located in the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6. Members of the LY6 superfamily typically contain 70 to 80 amino acids, including 8 to 10 cysteines. Most LY6 proteins are attached to the cell surface by a glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor that is directly involved in signal transduction.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human LY6G6D
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LGAALGNRMRCYNCGGSPSSSCKEAVTTCGEGRPQPGLEQIKLPGNPPVT
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)