Key Documents
SAB2108838
Sigma-Aldrich
Anti-Saa1 antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AR7, EAR7, ERB-T-1, ERBA, ERBA1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
14 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
horse, bovine, goat, canine, guinea pig, human, mouse, pig, rat, sheep, zebrafish
concentração
0.5 mg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SAA1(6288)
Descrição geral
Saa1 is a major acute phase reactant and apolipoprotein of the HDL complex.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of Mouse Saa1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: DKYFHARGNYDAAQRGPGGVWAAEKISDGREAFQEFFGRGHEDTIADQEA
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide