Documentos Principais
SAB2108818
Sigma-Aldrich
Anti-TM6SF2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
BJ-TSA-9
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
WB
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
citations:
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
38 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, rabbit, rat, horse, canine, bovine, guinea pig, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TM6SF2(57396)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human TM6SF2
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: FFTLFRGLVVLDCPTDACFVYIYQYEPYLRDPVAYPKVQMLMYMFYVLPF
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)