Documentos Principais
SAB2107669
Sigma-Aldrich
Anti-CDK14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
53 kDa
reatividade de espécies
rat, dog, human, mouse, pig
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDK14(5218)
mouse ... Cdk14(18647)
Imunogênio
The immunogen for anti-CDK14 antibody: synthetic peptide derected towards the C terminal of human CDK14
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SDLPPRLWELTDMSSIFTVPNVRLQPEAGESMRAFGKNNSYGKSLSNSKH
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Quanbo Ji et al.
Cell death & disease, 8(10), e3103-e3103 (2017-10-13)
Osteosarcoma (OS) has emerged as the most common primary musculoskeletal malignant tumour affecting children and young adults. Cyclin-dependent kinases (CDKs) are closely associated with gene regulation in tumour biology. Accumulating evidence indicates that the aberrant function of CDK14 is involved