Documentos Principais
SAB2105542
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ATB(0+)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
horse, pig, human, dog, rabbit, rat, mouse
citations:
técnica(s):
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
72 kDa
reatividade de espécies
horse, pig, human, dog, rabbit, rat, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC6A14(11254)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC6A14
Ações bioquímicas/fisiológicas
This gene encodes a member of the solute carrier family 6. Members of this family are sodium and chloride dependent neurotransmitter transporters. The encoded protein transports both neutral and cationic amino acids. This protein may also function as a be
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: VFAGFAIFSILGHMAHISGKEVSQVVKSGFDLAFIAYPEALAQLPGGPFW
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)